Learn More
Terumo™ Agani™ Sterile Einweg-Subkutannadeln
Dank der extrem scharfen und zuverlässigen Edelstahlnadeln sind Eingriffe so schmerzlos wie möglich. Terumo™ Agani™ Sterile Einweg-Subkutannadeln gewährleisten dank ihrer einzigartigen, latexfreien Doppelkegelkonstruktion maximalen Komfort.
Marke: Terumo™ 8AN2138R1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13500kg
Beschreibung
- Aus Polypropylen, Edelstahl, Epoxidharz und Dimethylsilikonöl
- Alle Kanülen werden steril eingewickelt in einzelnen, manipulationssicheren Aufreißbeuteln geliefert
- Einfaches, farbcodiertes System für eine schnelle Identifizierung der benötigten Größe
- Zum Gebrauch mit einer großen Auswahl an sterilen Spritzen
- Kanülen sind mit Ethylenoxid mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von mindestens 10-6 Klasse IIa sterilisiert, steriles Produkt gemäß MDD 93/42/EWG
- CE-Kennzeichnung und latexfrei
- Werden in Schachteln mit 100 Kanülen geliefert
Spezifikation
Grün | |
0.8 mm | |
38 mm | |
11° Regular |
21 ga. | |
Ja | |
Sterile hypodermische Nadel zur einmaligen Verwendung | |
Steril |