Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Komponenten Dichtungen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
Modell:
OmniFlex 3G Gerader Stecker
OmniFlex 3G Igloo
Ultra Pure Gerader Stecker
Packungsgröße:
220 Stück
230 Stück
Beschreibung
- Steril
- Stopfen
Zertifizierungen
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Anzahl pro Karton | 230 |
| Modell | OmniFlex 3G Gerader Stecker |
| Produktlinie | Wheaton CompletePAK |
| Zertifizierung/Konformität | USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI) |
| Verschlussgröße | 20 mm |