Learn More
Fisherbrand™ Steriler PVDF-Spritzenvorsatzfilter
Wird für die Filtration von Proteinlösungen verwendet.
122.00 €
Spezifikation
Material | PVDF |
---|---|
Material (Membran) | PVDF |
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für ein breites Spektrum an Anwendungen |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15191499
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm |
122.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15181499
|
Fisherbrand™
|
0,2 μm |
122.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Hoher Probendurchsatz
- Geringe Proteinbindung
- Von Natur aus hydrophil
- Bietet eine mittlere chemische Beständigkeit
Spezifikation
PVDF | |
Steril | |
Polypropylen | |
Spritzenfilter |
PVDF | |
Für ein breites Spektrum an Anwendungen | |
50/Pckg. | |
33 mm |