Learn More
Sterilin™ Polypropylene Conical Microfuge Tubes
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Microcentrifuge tube |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1,5 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 10.000/Pk. |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Yes |
| Max. RZB | 20,000 x g |
| Graduierungen | 0.5, 1 and 1.5mL |
| Mehr anzeigen |