Learn More
Bode Chemie™ Sterillium Virugard™ Handdesinfektionsmittel
Marke: Bode Chemie™ 9800122
Weitere Details : CAS : 64-17-5 Netto-Gewicht : 0.39500kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Spezifikation
Flüssigkeit | |
76 °C | |
Flasche |
Farblos | |
Wirksame Bestandteile in 100 g: Ethanol 95 g, sonstige Bestandteile: 2-Butanon, Glycerin, Tetradecan-1-ol, be |