Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Bio Spachtel
Mit dem Probenspachtel lassen sich dickflüssige Medien, wie Pasten oder Cremes, auftragen, verteilen oder glatt streichen. Der Spachtel gelangt leicht in die Ecken verschiedener Behälter und eignet sich zum Ausschaben von Schüsseln, zum Entfernen von Rückständen oder zum Abstreifen von Dosierlöffeln.
Marke: Buerkle™ 5379-0035
32.03 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47900kg
Beschreibung
- Die formstabile lange Kante des Kunststoffschabers eignet sich ideal zum Schneiden viskoser Medien.
- Eine kleine Spitze an der langen Kante kann zum Aufreißen verwendet werden, z. B. für Verpackungsfolien.
- Der Schaber eignet sich auch zum Rühren und Mixen.
- Bio-PE, weiß, flexibel und bruchsicher
- Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
100 | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
70 mm | |
Bio-PE |
Unsteril | |
Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften | |
Probenehmer | |
20 mm | |
192 mm |