Learn More
Heinz Herenz Steristoppers Nr. 29K für Brillen
Artikelnummer. 10066791
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopper Number:
29 K
Packungsgröße:
2500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopper Number Packungsgröße
10066791 29 K 2500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10066791 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1012905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.96 €
    348.73 € / 2500 Stück
    Sparen 237.23 €
    40% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Steristoppers™ haben sich als hervorragende Abdichtung für mikrobiologische Proben und Gewebekulturen in Reagenzgläsern und Erlenmeyerkolben erwiesen. Sie werden seit vielen Jahren in zahlreichen europäischen mikrobiologischen Laboren ständig eingesetzt.
Steristoppers™ sind eine Erfindung der Heinz Herenz Das Unternehmen hat sich über viele Jahre weltweit bewährt. Die Zellulosestopfen eignen sich ideal zum sterilen Verschließen von Bakterienkulturen in Reagenzgläsern, Erlenmeyerkolben und Kulturflaschen. Zahlreiche wichtige Institutionen auf der ganzen Welt verlassen sich auf unsere Eigenentwicklung, denn sie zeichnet sich neben ihren herausragenden Eigenschaften auch durch eine Vereinfachung der Laborarbeit aus.
  • Autoklavierbar bis 200 °C
  • Bakterienfilterung
  • Sterilisierbar
  • Luftdurchlässig
  • Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Erhältlich in verschiedenen Größen, Formen und Verpackungseinheiten. Auch Sonderanfertigungen sind möglich.
Bitte beachten Sie:
  • Nur zum einmaligen Gebrauch geeignet
Specifications
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Diameter (Metric) Bottom 24 mm
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 28 mm
Material Cellulosefasern
Produkttyp Steri-Stopfen
Form Konisch
Sterilität Unsteril
Stopper Number 29 K