Learn More
Merck Verstärkte Membranfilter
Ohne Asbest oder Glasfasern
117.00 € - 287.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Siebfilter |
Material | Polymere aus Zelluloseester |
Porengröße | 0,5 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Flussrate | Güte | Particle Retention | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Flussrate | Güte | Particle Retention | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10052233
|
Merck
RW0309000 |
9 cm | 50 ml/min/cm2 | RW03 | 0,45 µm |
219.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10688833
|
Merck
RW0609000 |
9 cm | 150 ml/min/cm2 | RW06 | 0,8 µm |
250.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10340842
|
Merck
RW1904700 |
4,7 cm | 260 ml/min/cm2 | RW19 | 1,2 µm |
120.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10307703
|
Merck
RW1914250 |
14,2 cm | 260 ml/min/cm2 | RW19 | 1,2 µm |
255.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10268761
|
Merck
RW0304700 |
4,7 cm | 50 ml/min/cm2 | RW03 | 0,45 µm |
117.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10012283
|
Merck
RW0604700 |
4,7 cm | 150 ml/min/cm2 | RW06 | 0,8 µm |
117.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11526415
|
Merck
RW0614250 |
14,2 cm | 150 ml/min/cm2 | RW06 | 0,8 µm |
287.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Hergestellt aus homogenen mikroporösen Polymeren von Celluloseestern, die um eine Polyesternetz gelegt werden. In drei Gütegraden erhältlich.
- RW03-Filter bieten die höchste Retentionseffizienz bei der Submikron-Klärung und können auch als Vorfilter für Filter mit 0.2 bis 0.45 μm dienen
- RW06 und RW19-Filter liefern bei der Submikron-Klärung geringere Retentionseffizienzen als die RW03-Serie
- RW06 Filter können auch als Vorfilter für Filter mit 0.45 bis 0.8 μm dienen
- RW19-Filter sind geeignet als Vorfilter für Filter mit 0.8 bis 1.2 μm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Siebfilter | |
0,5 μm | |
Hydrophil | |
158 °F | |
0.007 Zoll | |
Filtermembranen |
Weiß | |
Polymere aus Zelluloseester | |
Steril | |
Glatt | |
70 °C | |
200 µm | |
Hydrophil |