Learn More
Ibidi Sticky-Slide I Luer
Artikelnummer. 17286213
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 μm
200 μm
400 μm
600 μm
800 μm
Artikelnummer. Höhe (metrisch)
17286213 100 μm
17216153 200 μm
17246153 400 μm
17266153 600 μm
17276153 800 μm
5 options
Artikelnummer. 17286213
Marke: Ibidi 81128
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sticky-Slide I Luer is a bottomless channel slide used for perfusion applications with a self-adhesive underside.
  • A slide with one channel for cell cultivation under flow and for applying defined shear stress
  • easy to connect with tubing and pump systems via female Luers
  • bottomless with self-adhesive underside
  • sterilized
Spezifikation
Sterilität Steril
Typ Microscope Slide
Höhe (angloamerikanisch) 0.004 in.
Höhe (metrisch) 100 μm
Menge 15