missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibidi Sticky-Slide I Luer

Artikelnummer. p-200004943
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 μm
200 μm
400 μm
600 μm
800 μm
Artikelnummer. Höhe (metrisch)
17286213 100 μm
17216153 200 μm
17246153 400 μm
17266153 600 μm
17276153 800 μm
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17286213

Marke: Ibidi 81128

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sticky-Slide I Luer is a bottomless channel slide used for perfusion applications with a self-adhesive underside.

  • A slide with one channel for cell cultivation under flow and for applying defined shear stress
  • easy to connect with tubing and pump systems via female Luers
  • bottomless with self-adhesive underside
  • sterilized

Spezifikation

Sterilität Steril
Typ Microscope Slide
Höhe (angloamerikanisch) 0.004 in.
Höhe (metrisch) 100 μm
Menge 15
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.