Learn More
ibidi sticky-Slide Tissue Engineering
Artikelnummer. 31940942
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
120/Cs.
15/Cs.
90/Cs.
Anzahl pro Packung:
1 Ea.
8/Tray, 15 Trays
Packungsgröße:
120 Stück
15 Stück
90 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Karton Anzahl pro Packung Packungsgröße
31940942 15/Cs. 1 Ea. 15 Stück
31940903 90/Cs. 1 Ea. 90 Stück
31940943 120/Cs. 8/Tray, 15 Trays 120 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31940942 Lieferant ibidi Lieferanten-Nr. 80238
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Microchannel sticky-Slide for organ-on-a-chip assays, tissue models, and 3D bioprinting.
  • A self-adhesive chamber for customized cell-based assays and microscopy
  • Sterilized
Spezifikation
Typ Chamber Slide
Material Polymer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell-based Assays, Microscopy
Anzahl pro Karton 15/Cs.
Anzahl pro Packung 1 Ea.
Sterilität Sterile