Learn More
Ibidi Sticky-Slide VI
Beschreibung
- A 6 channel slide suitable for flow experiments and for immunofluorescence assays
- bottomless with self-adhesive underside
- sterilized
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 400 μm |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Microscope Slide |
| Länge (angloamerikanisch) | 0.02 in. |
| Menge | 15 |