Learn More
Integra Biosciences™ Komplettset CELLROLL (2,0 - 6,0 rpm)
Marke: Integra Biosciences™ 186005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das modulare Bauprinzip des Flaschendrehsystems CELLROLL ermöglicht dem Benutzer eine leichte, von seinen Bedürfnissen abhängige Produktionserweiterung: eine Motoreinheit kann eine bis acht Flaschengestelle steuern, jedes Gestell nimmt zwei Standard-Rollflaschen auf. Die feuchtigkeitsresistente Motoreinheit ist erhältlich mit Drehgeschwindigkeiten von entweder 1-2 min-1 oder 2-6 min-1 und wird von einer programmierten Kontrolleinheit ausserhalb des Brutschranks gesteuert. Bei Stromausfall oder einer zufälligen Trennung der Kontroll- von der Motoreinheit wird ein Alarmsystem aktiviert. Die korrosionsfreie und robuste Konstruktion macht CELLROLL zu einem zuverlässigen Zellkultursystem das Ihre Zellen immer in Bewegung hält.Modulares Design: Den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend ist Anzahl der Rollerflaschen von 2 bis auf 32 erweiterbar
Langlebig: Kein Schaden durch die Feuchtigkeit des Brutschranks dank abgedichteter Motoreinheit und abnehmbarer Steuereinheit
Maximaler Erfolg der Zellkultur dank einer Vielzahl von Rolloptionen
Effiziente Dokumentation durch automatische Datenaufzeichnung möglich
Erhöhte Prozesssicherheit durch Alarmfunktion bei Instrumentausfall.
Typ: CELLROLL fast (2 - 6 U/min), komplettes Set inkl. Antriebseinheit, elektronische Steuereinheit, Netzteil, Steuerkabel, 2 Aufbaudecks für 4 Rollerflaschen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.