Learn More
Karl Hecht™ Rührstab
Ersatz-Rührstab für einen batteriebetriebenen Mini-Handrührer. Karl Hecht™ Rührstab mit Paddelspitze
Marke: Karl Hecht™ 42067002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Zum Mischen leichter Flüssigkeiten in Küvetten, Reagenzgläsern und anderen kleinen Gefäßen.
- Wird am batteriebetriebenen Mini-Rührwerk befestigt.
- Konstruktion aus Edelstahl.
- Schaufelspitze:
Spezifikation
Einfaches Ende | |
Edelstahl |