missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Stirring Spatulas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
Beschreibung
- Polystyrene construction
- Transparent
- Applications: mixing samples and solutions in test tubes, adding small reagent volumes and releasing blood clots from the side of test tube walls
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 500 Pk. |
| Breite (metrisch) | 3 mm |
| Material | Polystyrol |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur