Learn More
Invitrogen™ STK22B (TSSK2) Recombinant Human Protein
STK22B (TSSK2) is a serine/threonine kinase.
Marke:  Invitrogen™ PR5947A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408463
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
STK22B (TSSK2) is essential for the function and production of sperm (spermiogenesis). Deletions in the STK22B coding region correlate with numerous cardiovascular and glandular malformations.
Spezifikation
Spezifikation
NP_443732
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
STK22B (TSSK2)
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
45.1kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
G11 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus