Learn More
STEMCELL Technologies STO-609 (Acetate)
Artikelnummer. 17150282
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 17150282
Marke: STEMCELL Technologies 73862
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Calcium signaling inhibitor; Inhibits calcium/calmodulin-dependent kinase kinases (CaMKKs)
  • STO-609 is a cell-permeable, selective inhibitor of ATP-competitive calcium/calmodulin-dependent kinase kinases (CaMKK)
  • STO-609 inhibits the activities of recombinant isoforms CaMKKα (Ki = 80 ng/mL) and CaMKKβ (Ki = 15 ng/mL) and also inhibits their autophosphorylation (Kukimoto-Niino et al.; Tokumitsu et al.) STO-609 reduces thrombin-induced nuclear localization of NF-κB activation in endothelial cells (Bair et al.) This product is supplied as the acetate salt form of the molecule
  • Stimulates osteoblast formation and inhibits osteoclast differentiation in mouse mesenchymal stem cells, and reverses age-associated decline in bone mass (Cary et al.; Pritchard et al.)
  • Decreases in vitro growth of human hepatic cancer cell lines, and decreases tumor burden in mouse hepatic tumor model (Lin et al.)
Spezifikation
CAS 1173022-21-3
Menge 10 mg
Summenformel C19H10N2O3 · C2H4O2
Reinheit ≥ 98%
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.