Learn More
Lenz Laborglasintrumente Absperrhähne, gerade Bohrung, mit Massivglasstopfen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
37.31 € - 164.30 €
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10018000
|
Lenz Laborglasintrumente
02101402 |
2,5 mm |
164.30 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10454491
|
Lenz Laborglasintrumente
02101806 |
6 mm |
37.31 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12541-1
- Mit Vollglasstopfen und Schraubgewindehalterung
- Eine gerade Bohrung
- Material: Borosilikatglas 3.3
- Undichtigkeitsrate gemäß DIN 12540-1
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 |