Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand BS 2775 Gummistopfen mit zwei Öffnungen
Artikelnummer. 10717321 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10717321 Rot 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10717321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.45 €
    24.10 € / 5 Stück
    Sparen 6.35 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verhindern ein Auslaufen von flüssigen Chemikalien aus Behältern.
  • Kleiner, konischer Stopfen zum Abdichten der Öffnungen von Teströhrchen, Kolben und anderen Laborgläsern
  • Vorzugsweise für Anwendungen, die eine engere Abdichtung oder einen höheren Grad an chemischer Beständigkeit erfordern
  • Verhindern die Kontamination von Proben, indem sie den Inhalt von Laborglas vor Luft schützen
  • Ermöglicht Experimentatoren, Lösungen zu schütteln oder zu mischen, ohne sie zu verschütten
Spezifikation
Beschreibung Zwei gelocht
Menge 5/Pckg.
Farbe Rot
Material Naturkautschuk
Produkttyp Konischer Stopfen (2 Löcher)