Learn More
Kartell™ Konische Stopfen aus rotem Gummi
Click to view available options
Größe:
6 x 18 mm
9 x 18 mm
16 x 26 mm
21 x 29 mm
41 x 53 mm
43 x 60 mm
52 x 70 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Beschreibung
Der konische Kartell ™ Stopfen aus rotem Gummi eignet sich für hohe Temperaturen und wird in Kombination mit einem Kolben, einer Flasche oder einem Röhrchen verwendet.
- Zum allgemeinen Gebrauch
- Rotes Gummi
- Konische Form
- Größe: Unterer (unterer) Durchmesser x Höhe
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Laborzwecke |
| Höhe (metrisch) | 18 mm |
| Menge | 25/Pckg. |
| Größe | 6 x 18 mm |
| Farbe | Rot |
| Diameter (Metric) Bottom | 6mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 9mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Konischer Stopfen |
| Form | Konisch |