Learn More
Fisherbrand™ Stopfen mit einer Bohrung
Verhindert das Auslaufen von flüssigen Chemikalien oder das Entweichen aus dem Behälter.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.79200kg
Beschreibung
- Kleiner, konischer Stopfen zum Abdichten der Öffnungen von Teströhrchen, Kolben und anderen Laborgläsern
- Vorzugsweise für Anwendungen, die eine engere Abdichtung oder einen höheren Grad an chemischer Beständigkeit erfordern
- Verhindern die Kontamination von Proben, indem sie den Inhalt von Laborglas vor Luft schützen
- Ermöglicht Experimentatoren, Lösungen zu schütteln oder zu mischen, ohne sie zu verschütten
Spezifikation
Farblich sortiert | |
Zur Verwendung im Labor | |
Gummi |
Stopfen | |
67/Packung |