Learn More
Fisherbrand™ X48 RUBBER STOPPERS BS2775 2-HOLE ASSORTED (PACK
Código de producto. 11527652 Tienda Fisherbrand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Gummi
Código de producto. 11527652
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Chemisch widerstandsfähiger, flexibler, eng anliegender Naturgummistopfen mit vorgebohrten Einlass-/Auslasslöchern. Fisherbrand™ BS 2775 Naturkautschuk-Stopfen mit Einlass-/Auslasslöchern eignen sich gut für belüftete und Vakuumglaswaren.
  • Konischer Stopfen mit vorgebohrten Einlass-/Auslasslöchern.
  • Passt für eine Vielzahl von Reagenzgläsern, Kolben und anderen Laborgläsern.
  • Chemikalienbeständig.
  • Dichte Versiegelung.
Especificaciones
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Laboranwendungen in Flaschen und Kolben
Menge 48/Pckg.
Material Gummi
Produkttyp Stopfen
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado