Learn More
BRAND™ Stopfen, PE, für Zentrifugenröhrchen, Art.-Nr. 115350 (VE=100Stck.)
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Größe:
10 ml
48 ml
110 ml
160 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Aus Polyethylen
- Zur Verwendung mit Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen |
| Menge | 100/Pckg. |
| Größe | 10 ml |
| Material | Polyethylen |
| Produkttyp | Verschlusskappen |