Learn More
Fisherbrand™ Röhrchengestelle zur Lagerung
Für die Aufbewahrung von bis zu acht 80-Well-Mikroröhrchengestellen. Fisherbrand™ Aufbewahrungsregale für 80-Well-Röhrchengestelle bestehen aus starkem, transparentem Acryl für das einfache Ein- und Ausschieben der Gestelle.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.44940kg
Beschreibung
- Starke, durchsichtige Acrylkonstruktion
- Fasst bis zu acht 80-Well-Mikroröhrchen-Gestelle mit entweder 1.5 oder 2.0 ml-Mikroröhrchen
- Viel Platz zum Ein- und Ausschieben der Gestelle
Spezifikation
Aufbewahrungsgestell | |
Racks für Mikroröhrchen (80 Well) | |
8 | |
80-Well Mikroröhrchengestelle | |
157 x 236 x 234 mm | |
236 mm |
Durchsichtig | |
Acryl | |
Vertikal | |
Je 1 | |
157 mm | |
234 mm |