Learn More
Restek™ Straight Inlet Liners for Thermo TRACE and Focus SSL
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
5 mm
Deaktivierung:
Siltek
Standard
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Material: Borosilicate Glass
- Length: 105 mm
- OD: 8 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Deaktivierung | Standard |
| Menge | 5/Packung |
| Länge (metrisch) | 105 mm |
| Product Type | Straight Inlet Liner |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo TRACE, 8000 Series and Focus GCs equipped with SSL inlets |
| Auskleidungsmaterial | Borosilicate Glass |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.