Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gerades Schlauchverbindungsstück
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01600009
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Schlauchverbindungsstücke
- Gerade
- Mit zwei Glasoliven
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
9 mm | |
115 NS | |
Zwei Glas-Oliven |