Learn More
Thermo Scientific™ Streulichtstandards
Die Thermo Scientific™ NIST™-rückführbaren Kalibrierstandards überprüfen die Streulichtspezifikation des Spektrophotometers.
Marke: Thermo Scientific™ 9423UV95520E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ NIST™-rückführbaren Kalibrierstandards überprüfen die Streulichtspezifikation des Spektrophotometers.
Jeder Thermo Scientific Streulicht-Kalibrierstandard stoppt die Lichtübertragung unter einer bestimmten Wellenlänge. Unter dieser Grenze kann jeder gemessene Wert dem Streulicht eines Gerätes zugeordnet werden. Ein gemessener Streulichtwert, der die Gerätespezifikationen nicht erfüllt, kann auf ein Problem mit der Gerätelampe hinweisen und zu Analysefehlern führen.
Die folgenden Kalibrierstandards sind für Streulichtmessungen erhältlich:
- Kaliumchlorid, Cut-Off bei 200 nm
- Natriumiodid, Cut-Off bei 260 nm
- Natriumnitrit, Cut-Off bei 390 nm
Streulicht-Kalibrierstandards werden in permanent versiegelten Quarzküvetten geliefert. Mit jedem Streulichtstandard wird ein Wasser Blank geliefert, das jedem spezifischen Streulichtstandard entspricht, um leere Messwerte durchzuführen.
Spezifikation
NIST-konform | |
190 bis 210 nm | |
Nullstandard und 12 g/l KCl-Standard |
Streulichtprüfstandard, KCl; | |
Evolution 60S, 201, 220, 260 Bio, 300, GENESYS 10S, BioMate 3S |