Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin - FITC
Streptavidin - FITC
Marke: Molecular Probes™ 434311
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02100kg
Beschreibung
Reaktivität: FITC-SA reagiert mit Biotin.Spezifikation
0,5 mg/ml | |
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). | |
Flüssig |
FITC (Fluorescein) | |
Nasses Eis | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.