Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin, β-galactosidase conjugate
Streptavidin-β-Galactosidase-Konjugat
Marke: Molecular Probes™ S931
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Das Streptavidin, ß-Galaktosidase-Konjugat kann zum Nachweis von Biotin in einem Signalverstärkungsschema in Verbindung mit chromogenen Substraten oder fluorogenen Substraten verwendet werden.Spezifikation
beta-Galactosidase | |
Nasses Eis | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
In einem Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
Fest |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.