Learn More
Styrol-4-sulfonsäure-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Styrene-4-sulfonic acid sodium salt is grafted on poly(ethersulfone) membrane to determine the fractionation of proteins with similar molecular weights. It is used as sodium based ion exchange membranes for membrane capacitive deionization (MCDI) for synthesis. It is used in the study of copolymerization characteristics of sodium styrenesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Styrene-4-sulfonic acid sodium salt |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 3575931 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 206.19 |
| Physikalische Form | Pulver |
Safety and Handling
- Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodiumsalt