Learn More
Styrol, 99 %, stab. mit 10 bis 15 ppm 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11408397 500 mL 500 Milliliter
11463960 100 mL 100 Milliliter
11418397 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18481.AP
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-42-5 | C8H8 | 104.15 g/mol
Styrene is used in the preparation of polystyrene which finds application in rigid foodservice containers, automobile body panels, wind turbine parts, boats, compact disc (CD) cases, envelope windows and many other products. Other uses include refrigerator liners, medical devices and small household appliances. It is used as a precursor for the preparation of styrene-butadiene rubber, styrene-butadiene latex, styrene-isoprene-styrene (SIS), styrene-divinylbenzene (S-DVB) and styrene-acrylonitrile resin (SAN), which are used in rubber, plastic, insulation, fiberglass, pipes, automobile and boat parts, food containers and carpet backing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Styrol wird für die Herstellung von Polystyrol verwendet, das in starren Lebensmittelbehältern, Karosseriepaneelen, Teilen von Windkraftanlagen, Booten, CD-Hüllen, Briefumschlagfenstern und vielen anderen Produkten eingesetzt werden kann. Zu den weiteren Anwendungsbereichen gehören Kühlraumauskleidung, medizinische Geräte und Haushaltskleingeräte. Es wird als Vorstufe für die Herstellung von Styrol-Butadien-Gummi, Styrol-Butadien-Latex, Styrol-Isopren-Styrol (SIS), Styrol-Divinylbenzol (S-DVB) und Styrol-Acrylnitril-Harz (SAN) verwendet, die in Gummi, Kunststoff, Isolierung, Glasfaser, Rohren, Automobil- und Bootsteilen, Lebensmittelbehältern und Teppichböden verwendet werden.
Löslichkeit
Mischbarkeit mit Kohlenstoffdisulfid, Äther, Methanol, Benzol, Toluol, Ethanol, n-Heptan, Kohlenstofftetrachlorid und Aceton. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kupfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-42-5
Summenformel C8H8
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00008612,MFCD00084450
InChI-Schlüssel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Styrene
Namenshinweis stabilized with 10 to 15ppm 4-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt -31°C
Dichte 0.906
pH Neutral
Siedepunkt 145°C to 146°C
Flammpunkt 31°C (88°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.546
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2055
Beilstein 1071236
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8860
Löslichkeitsinformationen Miscible with carbon disulfide,ether,methanol,benzene,toluene,ethanol,n-heptane,carbon tetrachloride and acetone. Immiscible with water.
IUPAC-Name Styrol
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Styrene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene