Learn More
SU9516, MedChemExpress
Artikelnummer. 16420028
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16420028 5 mg 5 Milligramm
16473567 50 mg -
16457548 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16420028 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18629
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SU9516 is a potent CDK2 inhibitor, with an IC50 of 22 nM, and also shows inhibitory effects on CDK1 and CDK4, with IC50s of 40, 200 nM, respectively.
SU9516 is a potent CDK2 inhibitor, with an IC50 of 22 nM, and also shows inhibitory effects on CDK1 and CDK4, with IC50s of 40, 200 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SU9516
CAS 377090-84-1
Farbe Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H11N3O2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.51 mM)
SMILES O=C1NC2=C(C=C(OC)C=C2)/C1=C/C3=CN=CN3
Molekulargewicht (g/mol) 241.25
Formelmasse 241.25
Reinheit (%) 99.83%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease