Learn More
Bernsteinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
143.91 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250g
500g
1kg
2,5kg
10kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Succinic acid |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 185,0°bis 190,0 °C |
Siedepunkt | 235,0 °C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | HO2CCH2CH2CO2H |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride |
Formelmasse | 118.09 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 2,5kg |