Learn More
Succinic anhydride, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 10220231
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10220231 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10220231 Lieferant Sigma Aldrich Lieferanten-Nr. 8006830100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
For synthesis
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic anhydride
pH 2.7 (20g/L, aq.)
Schmelzpunkt 116°C to 120°C
CAS 108-30-5
Farbe Farblos
Dichte 1.48g/cm3
Menge 100 g
Geruch Stinging
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristalle
Summenformel C4H4O3
MDL-Nummer MFCD00005525
Synonym succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
Siedepunkt 261°C
Löslichkeitsinformationen Water: 67g/L at 20°C Hydrolysis
InChI-Schlüssel RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CCC(=O)O1
IUPAC-Name Oxolan-2,5-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 100.07
PubChem CID 7922
ChEBI CHEBI:36595
Formelmasse 100.07