missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Succinimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021245
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
123-56-8
C4H5NO2
99.089
MFCD00005495
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione
11439
CHEBI:9307
Pyrrolidin-2,5-Dion
C1CC(=O)NC1=O
123-56-8
C4H5NO2
99.089
MFCD00005495
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione
11439
CHEBI:9307
Pyrrolidin-2,5-Dion
C1CC(=O)NC1=O

Succinimide is used in organic syntheses and in industrial silver plating processes. It is also used as anticonvulsant drugs such as ethosuximide, phensuximide and methsuximide. Further, it is used to form covalent bonds between proteins, peptides and plastics. In addition to this, it is used as an important raw material for the synthesis of heterocyclic compounds through N-acyliminium cyclizations.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Succinimid wird in organischen Synthesen und in industriellen Silberplattierungsprozessen eingesetzt. Es wird auch als Antikonvulsivum wie Ethosuximid, Phensuximid und Methsuximid verwendet. Darüber hinaus wird es zur Bildung kovalenter Bindungen zwischen Proteinen, Peptiden und Kunststoffen verwendet. Es wird auch als wichtiger Rohstoff für die Synthese heterocyclischer Verbindungen durch N-Acyliminium-Cyclisierungen verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol. Unlöslich in Äther und Chloroform.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Succinimide
Schmelzpunkt 121°C to 126°C
Dichte 1.41
pH 4 to 6
Siedepunkt 287°C to 288°C
Flammpunkt 201°C (393°F)
Geruch Odorless
Menge 250 g
Beilstein 108440
Merck Index 14,8871
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol. Insoluble in ether and chloroform.
Formelmasse 99.09
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'