Learn More
Succinylsulfathiazol, 99,48%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423351 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11423351 500 g
11413351 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423351 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210297690
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Succinylsulfathiazol wird zur Blockierung der Folsäuresynthese eingesetzt. Es wird zur Untersuchung von Folsäuremangel verwendet.
Chemische Identifikatoren
CAS 116-43-8
Summenformel C13H13N3O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 355.383
MDL-Nummer MFCD00022437
InChI-Schlüssel SKVLYVHULOWXTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinylsulfathiazole, cremosuxidine, sulfasuccidine, sulfasuccinil, sulfasuxidine, colistatin, sulfadigesin, sulfasuccithiazole, sulfasuccidin, sulfenterone
PubChem CID 5315
ChEBI CHEBI:9309
IUPAC-Name 4-Oxo-4-[4-(1,3-Thiazol-2-ylsulfamoyl)anilino]butansäure
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=O)CCC(=O)O)S(=O)(=O)NC2=NC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinyl sulfathiazole
Farbe Weiß
Menge 500 g
Formelmasse 355.4
Physikalische Form Pulver