Learn More
Sucralose, MedChemExpress
Beschreibung
Sucralose (E955
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sucralose |
| CAS | 56038-13-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C12H19Cl3O8 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | E955 Trichlorosucrose |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 100 mg/mL (251.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (251.49 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC[C@]1(O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]2Cl)O)O[C@@H]2CO |
| Molekulargewicht (g/mol) | 397.63 |
| Mehr anzeigen |