Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sucrose, Molecular Biology Grade
Catalog Number p-7043031
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
57-50-1
C12H22O11
342.30
MFCD00006626
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
5988
CHEBI:17992
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
57-50-1
C12H22O11
342.30
MFCD00006626
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
5988
CHEBI:17992
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Zur Proteinaufreinigung durch Saccharose-Dichtegradienten
Sucrose is used to prepare density gradients for cell/organelle separation. In addition, sucrose can be used as a supplement in plant, insect, and bacterial culture media. It can also be used in various enzymatic assays. Sucrose is used in molecular biology for the preparation of density gradients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Saccharose wird zur Herstellung von Dichtegradienten für die Trennung von Zellen und Organellen verwendet. Darüber hinaus kann Saccharose als Ergänzungsmittel in Pflanzen-, Insekten- und Bakterienkulturmedien verwendet werden. Es kann auch in verschiedenen enzymatischen Assays verwendet werden. Saccharose wird in der Molekularbiologie zur Herstellung von Dichtegradienten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sucrose
Schmelzpunkt 185°C to 187°C
Farbe Weiß
Dichte 1.58
Geruch Odorless
Menge 500 g
Beilstein 90825
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 342.3
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Kristalliner Feststoff