Learn More
Sudan III, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452429
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16452429 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16452429 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYD0931
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Sudan III is a hydrophobic bisazo dye.
Sudan III is a hydrophobic bisazo dye.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sudan III
CAS 85-86-9
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H16N4O
Synonym Sudan Red III Tetrazobenzene-β-naphthol 111440 Red
Löslichkeitsinformationen DMSO : 2.27 mg/mL (6.44 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1/N=N/C3=CC=C(/N=N/C4=CC=CC=C4)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 352.39
Formelmasse 352.39
Güte Research
Farbe Reddish Brown
Menge 1 g
Physikalische Form Powder