Learn More
Sufugolix, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475587
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16475587 5 mg 5 Milligramm
16454256 100 mg -
16432848 10 mg 10 Milligramm
16409506 50 mg 50 Milligramm
16402546 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16475587 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100209
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Sufugolix (TAK-013) is a highly potent and orally available luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) receptor antagonist with an IC50 of 0.1 nM.
Sufugolix (TAK-013) is a highly potent and orally available luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) receptor antagonist with an IC50 of 0.1 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sufugolix
CAS 308831-61-0
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C36H31F2N5O4S
Menge 5 mg
Synonym TAK-013
Löslichkeitsinformationen DMSO : 1.25 mg/mL (1.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NOC)NC1=CC=C(C(S2)=C(CN(C)CC3=CC=CC=C3)C(C(N4C5=CC=CC=C5)=O)=C2N(CC6=C(F)C=CC=C6F)C4=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 667.72
Formelmasse 667.72
Reinheit (%) 95.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid