Learn More
Sulbactam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408246
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16408246 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16408246 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0334
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Sulbactam (CP45899) is a competitive, irreversible beta-lactamase inhibitor. Sulbactam shows antimicrobial activity against multidrug-resistant (MDR) acinetobacter calcoaceticus--Acinetobacter baumannii (Acb) complex.
Sulbactam (CP45899) is a competitive, irreversible beta-lactamase inhibitor. Sulbactam shows antimicrobial activity against multidrug-resistant (MDR) acinetobacter calcoaceticus--Acinetobacter baumannii (Acb) complex.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulbactam
Physikalische Form Solid
CAS 68373-14-8
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H11NO5S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym CP45899
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (428.74 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (85.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S([C@]1([H])C2)(=O)=O)N1C2=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 233.24
Formelmasse 233.24
Reinheit (%) 99.87%
Güte Research