Learn More
Sulbutiamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431158
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16431158 5 g 5 Gramm
16492389 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 16431158
Marke: Medchem Express HYB2229
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Sulbutiamine is a synthetic analogue of vitamin B1 used for the treatment of asthenia.
Sulbutiamine is a synthetic analogue of vitamin B1 used for the treatment of asthenia.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulbutiamine
CAS 3286-46-2
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H46N8O6S2
Menge 5 g
Synonym Bisibuthiamine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 75 mg/mL (106.70 mM)
SMILES C/C(N(C=O)CC1=CN=C(C)N=C1N)=C(CCOC(C(C)C)=O)/SS/C(CCOC(C(C)C)=O)=C(C)\N(C=O)CC2=CN=C(C)N=C2N
Molekulargewicht (g/mol) 702.89
Formelmasse 702.89
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation