Learn More
SULF1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550890
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15684815
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total SULF1 protein.
SULF1 Polyclonal antibody specifically detects SULF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
SULF1
Polyclonal
Unconjugated
SULF1
AI467640; AW121680; extracellular sulfatase Sulf-1; FLJ30905; FLJ38022; FLJ41750; hSulf-1; Kiaa1077; mKIAA1077; mSulf-1; RSulfFP1; Sulf1; SULF-1; sulfatase 1; sulfatase FP
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23213
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q8IWU6
SULF1
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human sulfatase 1