Learn More
Sulfacarbamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16498696 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16498696 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1236
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Sulfacarbamide is a blood sugar-lowering drug, also acting on the vegetative nervous system.
Sulfacarbamide is a blood sugar-lowering drug, also acting on the vegetative nervous system.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfacarbamide
CAS 547-44-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H9N3O3S
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 28 mg/mL (130.09 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC(N)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 215.23
Formelmasse 215.23
Reinheit (%) 98.9%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation