Learn More
Sulfacetamid-Natriumsalzhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Sulfacetamide sodium salt hydrate is an anti-infective agent that is used topically to treat skin infections and orally for urinary tract infections. It adapts to cure trachoma, conjunctivitis, keratitis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sulfacetamid-Natriumsalz-Hydrat ist ein antiinfektiöses Mittel, das topisch zur Behandlung von Hautinfektionen und oral für Harnwegsinfektionen verwendet wird. Es passt sich an zur Heilung von Trachom, Konjunktivitis, Keratitis.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol. Unlöslich in Chloroform, Ether und Benzol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Sulfacetamide sodium salt hydrate |
| Menge | 25 g |
| Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water. Insoluble in chloroform,ether,and benzene. |
| Formelmasse | 236.23 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99% |
Safety and Handling
- Sulfacetamide, sodium salt
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetamide, N-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-,monosodium salt, monohydrate