Learn More
Sulfadiazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16420858
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16420858 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16420858 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0273
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Sulfadiazine is a sulfonamide antibiotic with antimalarial activity. Sulfadiazine can be used for toxoplasmosis research.
Sulfadiazine is a sulfonamide antibiotic with antimalarial activity. Sulfadiazine can be used for toxoplasmosis research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfadiazine
Physikalische Form Solid
CAS 68-35-9
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H10N4O2S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (199.78 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CC=N2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 250.28
Formelmasse 250.28
Reinheit (%) 99.86%
Güte Research