Learn More
Sulfalene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498298
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16498298 10 mg
16474187 50 mg
16458036 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16498298 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0130
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Sulfalene (Sulfametopyrazine) is an antimalarial agent. Sulfalene is also a long-acting sulfonamide antibacterial.
Sulfalene (Sulfametopyrazine) is an antimalarial agent. Sulfalene is also a long-acting sulfonamide antibacterial.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfalene
Physikalische Form Solid
CAS 152-47-6
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H12N4O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sulfametopyrazine AS-18908
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (356.76 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CN=C2OC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 280.3
Formelmasse 280.3
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research