Learn More
Sulfamerazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470968
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16470968 5 g 5 Gramm
16432209 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16470968 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0512
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Sulfamerazine (RP-2632) is a sulfonamide antibacterial.
Sulfamerazine (RP-2632) is a sulfonamide antibacterial.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamerazine
Physikalische Form Solid
CAS 127-79-7
Farbe White
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H12N4O2S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym RP2632
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (378.36 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CC(C)=N2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 264.3
Formelmasse 264.3
Reinheit (%) 99.68%
Güte Research