Learn More
Sulfamid,98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509818
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
7803-58-9
H4N2O2S
96.10
MFCD00011606
NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
82267
CHEBI:29368
Sulfamoylamin
NS(N)(=O)=O
7803-58-9
H4N2O2S
96.10
MFCD00011606
NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
82267
CHEBI:29368
Sulfamoylamin
NS(N)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sulfamide
Schmelzpunkt 87.0°C to 91.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.6100g/mL
pH 5.0 to 7.0 (10% soln. aq. soln.)
Elementanalytik 98.0% min.
Verlust bei Trocknung 0.5% (50°C, 2 hrs) (vacuum) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NSO2NH2
Menge 5 g
Merck Index 15,9054
Relative Dichte 1.61
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,hot alcohol
Formelmasse 96.11
Reinheit (%) 98+%
Verwandte Substanzen (TLC) Passes test
Physikalische Form Kristallines Pulver, frei von sichtbaren Verunreinigungen
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfamide
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.