Learn More
Sulfaquinoxalin, TRC
Artikelnummer. 17974575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17974575 10 g 10 Gramm
17913065 250 mg 250 Milligramm
17940855 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17974575 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68903510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-40-5
Summenformel C14 H12 N4 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 300.34
Synonym 4-Amino-N-2-quinoxalinyl-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-2-quinoxalinyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(p-Sulfanilamido)quinoxaline, 2-Sulfanilamidobenzopyrazine, 2-p-Aminobenzenesulfonamidoquinoxaline, 2-p-Aminobenzenesulphonamidoquinoxaline, Avicocid, Compound 3-120, Italquina, Kokozigal, N1-(2-Quinoxalinyl)sulfanilamide, NSC 41805, SQ 40, SQX, Sulfa-Q 20, Sulfabenzpyrazine, Sulfaline, Sulfaquinoxaline, Sulphaquinoxaline, Sulquin, Ursokoxaline, Sulfachinoxalin
IUPAC-Name 4-Amino-N-Quinoxalin-2-Ylbenzensulfonamid
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfaquinoxaline
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)
Formelmasse 300.0681
Reinheit (%) >95%